Läs mer
1-Bromo-4-n-heptylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464923
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464923 25 g 25g
11444923 1 g 1g
11454923 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12235.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76287-49-5
Molekylformel C13H19Br
Molekylvikt (g/mol) 255.199
MDL-nummer MFCD00061115
InChI-nyckel YHKMTIJHJWYYAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-heptylbenzene, 1-4-bromophenyl heptane, 4-heptylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-heptyl, 4-bromo-1-heptylbenzene, 1-bromo-4-heptyl-benzene, acmc-209p2u, 1-bromanyl-4-heptyl-benzene, ksc912e9b
PubChem CID 2775100
IUPAC-namn 1-brom-4-heptylbensen
LEDER CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-heptylbenzene
Kvantitet 25 g
Formel vikt 255.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.