Läs mer
1-Brom-4-n-hexylbensen, 97 %
Produktkod. 11418456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418456 5 g 5g
11408456 1 g 1g
11428456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15918.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23703-22-2
Molekylformel C12H17Br
Molekylvikt (g/mol) 241.17
MDL-nummer MFCD00061114
InChI-nyckel MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC-namn 1-brom-4-hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densitet 1.179
Kokpunkt 280°C
Flampunkt >120°C (248°F)
Brytningsindex 1.5213
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.