Läs mer
1-Brom-4-n-hexylbensen, 97 %
Produktkod. 11428456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428456 25 g 25g
11408456 1 g 1g
11418456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 11428456 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15918.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23703-22-2
Molekylformel C12H17Br
Molekylvikt (g/mol) 241.17
MDL-nummer MFCD00061114
InChI-nyckel MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC-namn 1-brom-4-hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densitet 1.179
Kokpunkt 280 °C
Flampunkt >120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.5213
Kvantitet 25 g
Formel vikt 241.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.