Läs mer
1-Brom-4-(n-oktyloxi)bensen, 98 %
Produktkod. 11440953
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440953 25 g 25g
11420953 1 g 1g
11430953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13334.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285,225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96693-05-9
Molekylformel C14H21BrO
Molekylvikt (g/mol) 285.225
MDL-nummer MFCD00043445
InChI-nyckel UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
PubChem CID 145298
IUPAC-namn 1-brom-4-oktoxibensen
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Kokpunkt 135 °C till 137 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 25 g
Formel vikt 285.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.