Läs mer
1-Bromo-4-n-phthalimido-2-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-n-phthalimido-2-butanone |
| CAS | 51132-00-4 |
| Molekylformel | C12 H10 Br N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BrNO3/c13-7-8(15)5-6-14-11(16)9-3-1-2-4-10(9)12(14)17/h1-4H,5-7H2 |
| LEDER | BrCC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromo-3-oxobutyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.117 |
| Formel vikt | 294.984 |