Läs mer
1-Bromo-4-n-propoxybensen, 98 %
Produktkod. 11440343
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440343 25 g 25g
11430343 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11462.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 39969-56-7 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39969-56-7
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD00156160
InChI-nyckel VVPARGBRVKRZJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propoxybromobenzene, 1-bromo-4-propoxylbenzene, 1-bromo-4-n-propoxybenzene, 1-bromo-4-n-propyloxybenzene, p-bromphenyl-n-propylather, acmc-209j9h, 1-bromo-4-propoxy-benzene, 1-4-bromophenoxy propane, 4-bromophenyl propyl ether, 1-bromanyl-4-propoxy-benzene
PubChem CID 2734198
IUPAC-namn 1-brom-4-propoxibensen
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-propoxybenzene
Densitet 1.356
Kokpunkt 238 °C till 240 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.