Läs mer
1-Brom-4-n-propylbensen, 99 %
Produktkod. 11346689
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346689 100 g 100g
11326689 5 g 5g
11336689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26236.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 588-93-2 | C9H11Br | 199,091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 588-93-2
Molekylformel C9H11Br
Molekylvikt (g/mol) 199.091
MDL-nummer MFCD00012456
InChI-nyckel NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
PubChem CID 136374
IUPAC-namn 1-brom-4-propylbensen
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-n-propylbenzene
Densitet 1.286
Kokpunkt 225 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 100 g
Formel vikt 199.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.