Läs mer
1-Bromo-4-nitrobenzen, 98 %
Beschreibung
Den kan användas som en syntesmaterialmellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det kan användas som ett syntesmaterial mellanliggande. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten. Nästan genomskinlig i varm etylalkohol. Löslig i
eter
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-nitrobenzene |
| Smältpunkt | 124°C to 127°C |
| Densitet | 1.948 |
| Kokpunkt | 254°C to 256°C |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3459 |
| Beilstein | 636964 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether |
| Formel vikt | 202.01 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.