Läs mer
1-Bromo-4-nitrobenzen, 98 %
Produktkod. 11443288
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443288 500 g 500g
11434190 5 g 5g
11423288 25 g 25g
11433288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17705.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202,01 g/mol
Den kan användas som en syntesmaterialmellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det kan användas som ett syntesmaterial mellanliggande. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten. Nästan genomskinlig i varm etylalkohol. Löslig i
eter
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-78-7
Molekylformel C6H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 202.01
MDL-nummer MFCD00007280
InChI-nyckel ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC-namn 1-brom-4-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-nitrobenzene
Smältpunkt 124 °C till 127 °C
Densitet 1.948
Kokpunkt 254 °C till 256 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3459
Beilstein 636964
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Nästan genomskinlig i het etylalkohol. Löslig i eter
Formel vikt 202.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.