missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-4-nitrobenzene-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-nitrobenze-d4 |
| CAS | 350820-19-8 |
| Molekylformel | C6 2H4 Br N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-nitro- (9CI), 1-Bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene, 1-Bromo-4-nitrobenzene-d4, 3-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromonitrobenzene-d4, 1-Bromo-4-nitrobenzene-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.03 |
| Formel vikt | 204.9676 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?