Läs mer
1-Brom-4-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30340384
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30340384 100 g
1 options
Produktkod. 30340384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB687215100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-nitrobenzene
CAS 586-78-7
Molekylformel C6H4BrNO2
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 202.01
Formel vikt 200.9425