Läs mer
1-Bromo-4-pentylbenzene, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10527444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10527444 1 g 1g
10356444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10527444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 51554-95-1
Molekylformel C11H15Br
Molekylvikt (g/mol) 227.145
MDL-nummer MFCD00061113
InChI-nyckel SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC-namn 1-bromo-4-pentylbenzene
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-pentylbenzene
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel BrC6H4(CH2)4CH3
Kvantitet 1 g