Läs mer
1-Brom-4-fenoxibensen, TRC
Produktkod. 30330471
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30330471 100 mg
1 options
Produktkod. 30330471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB687273100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)
CAS 101-55-3
Molekylformel C12 H9 Br O
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzene, 1-bromo-4-phenoxy-, Ether, p-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-4-phenoxybenzene, 4-Bromodiphenyl ether, 4-Bromophenoxybenzene, 4-Bromophenyl phenyl ether, 4-Phenoxy-1-bromobenzene, 4-Phenoxybromobenzene, 4-Phenoxyphenyl bromide, BDE 3, NSC 5619, PBDE 3, p-Bromodiphenyl ether, p-Bromophenoxybenzene, p-Bromophenyl phenyl ether, p-Phenoxybromobenzene, p-Phenoxyphenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
LEDER Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-fenoxibensensen
Molekylvikt (g/mol) 249.1
Formel vikt 247.9837