Läs mer
1-brom-4-(fenoximetyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235904 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10091974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63710CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20600-22-0
Molekylformel C13H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 263.134
MDL-nummer MFCD00017847
InChI-nyckel KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-phenoxymethyl benzene, 4-bromophenyl methoxy benzene, 4-bromobenzylphenyl ether, 4-bromobenzyl phenyl ether, 1-bromo4-phenoxymethyl-benzene, 1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene, benzyl phenyl ether analogue, 6c
PubChem CID 726149
IUPAC-namn 1-brom-4-(fenoximetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 263.13
Procent renhet 97%