missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane |
| CAS | 89043-32-3 |
| Molekylformel | C10H23BrOSi |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23BrOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromobutoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vikt | 266.0702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?