Läs mer
1-brom-4-tert-butoxibensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398966
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398966 5 g 5g
11308976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20158.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60876-70-2 | Molekylformel: C10H13BrO | Molekylvikt: 229,117 g/mol
Det används vid stereoselektiv syntes av fyra stereoisomerer av β-metoxytyrosin, en komponent i kalipeltin A.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används vid stereoselektiv syntes av fyra stereoisomerer av β-metoxytyrosin, en komponent i kalipeltin A.
Löslighet
Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60876-70-2
Molekylformel C10H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 229.117
MDL-nummer MFCD00792676
InChI-nyckel QIWQHUCUWNGYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-tert-butoxy benzene, 1-bromo-4-tert-butoxybenzene, 4-tert-butoxybromobenzene, 4-bromophenyl tert-butyl ether, 1-bromo-4-tert-butoxy-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethoxy, tert-butyl-4-bromophenyl ether, 1-bromo-4-2-methylpropan-2-yl oxy benzene, 1-tert-butoxy-4-bromobenzene, bromobutoxybenzene
PubChem CID 2763959
IUPAC-namn 1-brom-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]bensen
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-tert-butoxybenzene
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (0,4 mmHg)
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 5 g
Beilstein 2516411
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 229.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.