Läs mer
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 97%
Produktkod. 11428466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428466 25 g 25g
11438466 100 g 100g
11448466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15924.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3972-65-4 | C10H13Br | 213.118 g/mol
1-brom-4-tert-butylbensen användes vid syntesen av 4-tert-butyl-fenylboronsyra1, 1-deoxianaloger av CP-47 497 (n = 0 till 7) och 1-deoxianaloger av CP-55 940 (n = 0 till 7). Det genomgår litium-bromidutbytesreaktioner med n-butyllitium och tert-butyllitium vid 0 C °i olika lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-brom-4-tert-butylbensen användes vid syntesen av 4-tert-butyl-fenylboronsyra1, 1-deoxianaloger av CP-47 497 (n = 0 till 7) och 1-deoxianaloger av CP-55 940 (n = 0 till 7). Det genomgår litium-bromidutbytesreaktioner med n-butyllitium och tert-butyllitium vid 0 °C i olika lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3972-65-4
Molekylformel C10H13Br
Molekylvikt (g/mol) 213.118
MDL-nummer MFCD00000108
InChI-nyckel XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
IUPAC-namn 1-brom-4-tert-butylbensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Smältpunkt 15°C to 16°C
Densitet 1.229
Kokpunkt 231°C to 232°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 25 g
Beilstein 1859117
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 213.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.