Läs mer
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491871 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10491871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297480050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Namnnotering 98%
CAS 407-14-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4BrF3O
Linjär formel BrC6H4OCF3
Brytningsindex 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00040834
Kvantitet 5 g
Synonym 1-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybromobenzene, p-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethoxy, 4-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxybromobenzene, 4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-trifluoromethoxybenzene
InChI-nyckel SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 1-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 241.01
PubChem CID 521008
Formel vikt 241.01
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid