Läs mer
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Produktkod. 11490023
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490023 5 g 5g
11480023 1 g 1g
11400033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12104.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 407-14-7 | C7H4BrF3O | 241.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 407-14-7
Molekylformel C7H4BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 241.01
MDL-nummer MFCD00040834
InChI-nyckel SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybromobenzene, p-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethoxy, 4-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxybromobenzene, 4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 521008
IUPAC-namn 1-brom-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4- (trifluoromethoxy)benzene
Densitet 1.622
Kokpunkt 155°C to 157°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 5 g
Beilstein 2046332
Formel vikt 241.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.