Läs mer
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene, 97%
Produktkod. 11459896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459896 1 g 1g
11469896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20874.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-47-1 | C7H4BrF3S | 257.068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-47-1
Molekylformel C7H4BrF3S
Molekylvikt (g/mol) 257.068
MDL-nummer MFCD00040840
InChI-nyckel CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, 1-bromo-4-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylthiobenzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 1-bromo-4-trifluoromethyl thio benzene, 4-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylsulfanyl benzene
PubChem CID 736413
IUPAC-namn 1-brom-4-(trifluormetylsulfanyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1SC(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Densitet 1.71
Kokpunkt 199°C to 200°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 1 g
Beilstein 2361926
Formel vikt 257.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.