Läs mer
1-brom-5-klorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424467
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424467 10 g 10g
11434467 50 g 50g
11444467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20479.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
1-Bromo-5-klorpentan, används som primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromo-5-klorpentan, används som primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i organiska synteser.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under normala temperaturer och tryck. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54512-75-3
Molekylformel C5H10BrCl
Molekylvikt (g/mol) 185.49
MDL-nummer MFCD00001016
InChI-nyckel PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
IUPAC-namn 1-brom-5-klorpentan
LEDER ClCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-5-chloropentane
Densitet 1.408
Kokpunkt 210°C to 212°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.4836
Kvantitet 10 g
Beilstein 1732341
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 185.5
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.