Läs mer
1-Bromo-6-chlorohexane, 97%
Produktkod. 11417244
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417244 5 g 5g
11427244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21619.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6294-17-3 | C6H12BrCl | 199.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-17-3
Molekylformel C6H12BrCl
Molekylvikt (g/mol) 199.52
MDL-nummer MFCD00001019
InChI-nyckel JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorohexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-chloro, 1-chloro-6-bromohexane, hexyl bromide, 6-chloro, 6-bromohexyl chloride, 1-bromo-6-chloro hexane, 1-bromo-6-chloro-hexane, acmc-1b9m0, 1-bromo-6-chlorohexane, jtyuiaohiyzbpb-uhfffaoysa
PubChem CID 80516
IUPAC-namn 1-brom-6-klorhexan
LEDER ClCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-6-chlorohexane
Densitet 1.337
Kokpunkt 109°C to 110°C (2 mmHg)
Flampunkt 101°C (214°F)
Brytningsindex 1.4806
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.