Läs mer
1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene |
| CAS | 117539-60-3 |
| Molekylformel | C11 H6 Br F3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6BrF3/c12-10-3-1-2-7-6-8(11(13,14)15)4-5-9(7)10/h1-6H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc2c(Br)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-6-(trifluoromethyl)naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.065 |
| Formel vikt | 273.96 |