missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-6-(trimethylammonium)hexyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-6-(trimethylammonium)hexyl Bromide |
| CAS | 32765-81-4 |
| Molekylformel | C9 H21 Br N . Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BrN.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromohexyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.08 |
| Formel vikt | 301.0041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?