missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Bromoacetyl)pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromoacetyl)pyrene |
| CAS | 80480-15-5 |
| Molekylformel | C18 H11 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(1-pyrenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11BrO/c19-10-16(20)14-8-6-13-5-4-11-2-1-3-12-7-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | BrCC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-pyren-1-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.183 |
| Formel vikt | 321.999 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?