Läs mer
1-Bromadamantan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022223
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422697 25 g 25g
11432697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14893.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.134 g/mol
1-Bromadamantan är en viktig intermediär som används för att syntetisera läkemedel och nya material etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1-Bromadamantan är en viktig mellanprodukt, som används för att syntetisera läkemedel och nya
material etc.
Löslighet Det är lösligt
i organiska lösningsmedel och olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-90-1
Molekylformel C10H15Br
Molekylvikt (g/mol) 215.134
MDL-nummer MFCD00074721
InChI-nyckel VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
IUPAC-namn 1-bromadamantan
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoadamantane
Smältpunkt 117°C to 121°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1098857
Löslighetsinformation It is soluble in organic solvents and insoluble in water.
Formel vikt 215.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.