missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromoanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoanthracene |
| CAS | 7397-92-4 |
| Molekylformel | C14H9Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H |
| LEDER | Brc1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| IUPAC-namn | 1-bromoanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.13 |
| Formel vikt | 255.9888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?