Läs mer
1-Brombensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromobenzene |
| CAS | 108-86-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H5 Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | Brc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | bromobenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.01 |
| Visa mer |