Läs mer
1-Brombensen, TRC
Produktkod. 30329761
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329761 25 g
1 options
Produktkod. 30329761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68014525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H5 Br
Kvantitet 25 g
Synonym Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER Brc1ccccc1
IUPAC-namn bromobenzen
Molekylvikt (g/mol) 157.01
Formel vikt 155.9575