Läs mer
1-Bromobutane-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromobutane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219805-80-7 |
| Molekylformel | C4 D4 H5 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Butane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (ACI), 1-Bromobutane-1,1,2,2-d4 (ACI), 1-Bromobutane-1,1,2,2-D4, 1-Bromobutane-d4, n-Butyl bromide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.0429 |
| Formel vikt | 140.0139 g/mol |
| Visa mer |