Läs mer
1-Bromobutane-3,3,4,4,4-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 1219805-37-4 |
| Molekylformel | C4 D5 H4 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromobutane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-d5, 1-Bromobutane-3,3,4,4,4-D5, 1-Bromobutane-d5, n-Butyl bromide-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.0491 |
| Formel vikt | 141.0201 g/mol |
| Visa mer |