Läs mer
1-Bromobutane-4,4,4-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromobutane-d3 |
| CAS | 55724-42-0 |
| Molekylformel | C4 D3 H6 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Bromobutane-d3, 1-Butyl Bromide-d3, Butyl Bromide-d3, n-Butyl Bromide-d3, 4-Bromobutane-1,1,1-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromo-1,1,1-trideuteriobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.04 |
| Formel vikt | 139.0076 g/mol |
| Visa mer |