Läs mer
1-bromobutan, 98+%
Produktkod. 11403464
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403464 2500 g 2500g
11493454 500 g 500g
11413464 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403464 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10696.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137,02 g/mol
1-Bromobutan används som mellanprodukt i organisk syntes och som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Det fungerar som ett alkyleringsmedel såväl som att framställa organometalliska föreningar såsom n-butyllitium. Det är också involverat i syntesen av prokain och tetrakain. Den reagerar med magnesiummetall för att framställa Grignard-reagenset, som används för att bilda kol-kolbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromobutan används som mellanprodukt i organisk syntes och som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Det fungerar som ett alkyleringsmedel såväl som att framställa organometalliska föreningar såsom n-butyllitium. Det är också involverat i syntesen av prokain och tetrakain. Den reagerar med magnesiummetall för att framställa Grignard-reagenset, som används för att bilda kol-kolbindningar.
Löslighet
Blandbar med etanol och dietyleter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, magnesium, kalium, natrium och natriumoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-65-9
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000260
InChI-nyckel MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC-namn 1-bromobutan
LEDER CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromobutane
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.275
Kokpunkt 101°C to 102°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Analysprocentintervall >98%
Odör Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)3Br
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1126
Beilstein 1098260
Merck Index 14,1553
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vikt 137.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.