Läs mer
1-bromobutan, 98+%
Beskrivning
1-Bromobutan används som mellanprodukt i organisk syntes och som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Det fungerar som ett alkyleringsmedel såväl som att framställa organometalliska föreningar såsom n-butyllitium. Det är också involverat i syntesen av prokain och tetrakain. Den reagerar med magnesiummetall för att framställa Grignard-reagenset, som används för att bilda kol-kolbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromobutan används som mellanprodukt i organisk syntes och som lösningsmedel för rengöring och avfettning. Det fungerar som ett alkyleringsmedel såväl som att framställa organometalliska föreningar såsom n-butyllitium. Det är också involverat i syntesen av prokain och tetrakain. Den reagerar med magnesiummetall för att framställa Grignard-reagenset, som används för att bilda kol-kolbindningar.
Löslighet
Blandbar med etanol och dietyleter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, magnesium, kalium, natrium och natriumoxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromobutane |
| Smältpunkt | °C till 112 °C |
| Densitet | 1.275 g/mL |
| Kokpunkt | 101 °C till 102 °C |
| Flampunkt | 20 °C (68 °F) |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Linjär formel | CH3(CH2)3Br |
| Brytningsindex | 1.44 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1126 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Bromobutane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.