Läs mer
1 - Bromobutan, 99 %
Produktkod. 11390360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11390360 10 L Plast trumma 10 L
10387763 50 mL Glasflaska 50ml
10509820 250 mL Glasflaska 250ml
10704601 1 L Glasflaska 1 L
10338853 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11390360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106770100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-65-9
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000260
InChI-nyckel MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC-namn 1-bromobutan
LEDER CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromobutane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -112,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 100,0 °C till 104,0 °C
Flampunkt 10 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3(CH2)3Br
Brytningsindex 1,4380 till 1,4404
Kvantitet 10 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1555
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,608 g/L (30 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aceton, kloroform, bensen och ccl4
Formel vikt 137.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.