missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromobutane-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromobutane-d9 |
| CAS | 98195-36-9 |
| Molekylformel | C4D9Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromobutane-d9, 1-Butyl Bromide-d9, Butyl Bromide-d9, n-Butyl Bromide-d9, 4-Bromobutane-1,1,1-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | BrC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-bromobutane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.07 |
| Formel vikt | 145.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?