Läs mer
1-Bromobutane, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10660321 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10660321 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10660321 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4310/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 109-65-9
Smältpunkt -112°C
Färg Yellow
Kokpunkt 100°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C4H9Br
MDL-nummer 260
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 137.02g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.