Läs mer
1-Bromobutane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15868600
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15868600 500 mL 500ml
15858600 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15868600 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8016020500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-65-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Specifikationer
Smältpunkt -112°C
Densitet 1.27 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00000260
Kvantitet 500 mL
Synonym 1-Bromobutane, Butyl bromide, 1-Bromobutane