Läs mer
1-Bromobutan, TRC
Produktkod. 30011162
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30011162 1 g
1 options
Produktkod. 30011162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6818301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromobutane
CAS 109-65-9
Molekylformel C4H9Br
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide;
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
LEDER CCCCBr
IUPAC-namn 1-bromobutan
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Formel vikt 135.9888