Läs mer
1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone |
| CAS | 6740-86-9 |
| Molekylformel | C12H12BrClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1-Bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone, 1-Bromocyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-3-4-8-12)11(15)9-5-1-2-6-10(9)14/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| IUPAC-namn | (1-bromocyclopentyl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.58 |
| Formel vikt | 285.976 |