missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1-Bromocyclopentyl)(3-chlorophenyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Bromocyclopentyl)(3-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 52123-79-2 |
| Molekylformel | C12H12BrClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(6-1-2-7-12)11(15)9-4-3-5-10(14)8-9/h3-5,8H,1-2,6-7H2 |
| LEDER | Clc1cccc(c1)C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| IUPAC-namn | (1-bromocyclopentyl)-(3-chlorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.58 |
| Formel vikt | 285.976 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?