Läs mer
(1-Bromocyclopentyl)phenyl-methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Bromocyclopentyl)phenyl-methanone |
| CAS | 6740-66-5 |
| Molekylformel | C12H13BrO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromocyclopentyl Phenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrO/c13-12(8-4-5-9-12)11(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2 |
| LEDER | BrC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1-bromocyclopentyl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.14 |
| Formel vikt | 252.015 |