Läs mer
1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 1219802-02-4 |
| Molekylformel | C10 D5 H16 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Bromodecane-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5, 10-Bromodecane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, 1-Decyl-9,9,10,10,10-d5 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 10-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriodecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.2086 |
| Formel vikt | 225.114 g/mol |
| Visa mer |