Läs mer
1-bromodekan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433754
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
Produktkod. 11433754
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11340.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
1-Bromodecane används för att producera decanal. Det används också i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Bromodecane används för att producera decanal. Det används också i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vanligaste organiska lösningsmedel som etanol, etyleter och kloroform. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras inte tillsammans med starkt basiska eller oxiderande material. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-29-8
Molekylformel C10H21Br
Molekylvikt (g/mol) 221.18
MDL-nummer MFCD00000221
InChI-nyckel MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
IUPAC-namn 1-bromodekan
LEDER CCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromodecane
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.067
Kokpunkt 238°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Linjär formel CH3(CH2)9Br
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1735227
Löslighetsinformation Miscible with most common organic solvents like ethanol,ethyl ether and chloroform. Not miscible in water.
Formel vikt 221.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromodecane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Bromodecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.