Läs mer
1-Bromodecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromodecane |
| CAS | 112-29-8 |
| Molekylformel | C10H21Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-decane, 1-Decyl Bromide, 10-Bromodecane, Decyl Bromide, NSC 8780, n-Decyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromodecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.18 |
| Formel vikt | 220.0827 |