missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromodokosan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromodocosane |
| CAS | 6938-66-5 |
| Molekylformel | C22H45Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromodokosan |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.5 |
| Formel vikt | 388.2705 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?