Läs mer
1-Bromododecane-12,12,12-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromododecane-12,12,12-D3 |
| CAS | 204259-68-7 |
| Molekylformel | C12 D3 H22 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Dodecane-1,1,1-d3, 12-bromo- (9 CI), 12-Bromododecane-1,1,1-d3, 1-Bromododecane-12,12,12-d3, 1-Bromododecane-12,12,12-D3, Dodecyl bromide-12,12,12-d3, Lauryl bromide-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 12-bromo-1,1,1-trideuteriododecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.2494 |
| Formel vikt | 251.1328 g/mol |
| Visa mer |