Läs mer
1-Bromododekan, 98 %
Produktkod. 11423284
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423284 5000 g 5000g
11413284 250 g 250g
11403284 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10600.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249,236 g/mol
1-bromododekan används som lösningsmedel. Det används som mellanprodukt för att tillverka ytaktiva ämnen, läkemedel och andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Bromododecane används som lösningsmedel. Det används som mellanprodukt för att tillverka ytaktiva ämnen, läkemedel och andra organiska föreningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-15-7
Molekylformel C12H25Br
Molekylvikt (g/mol) 249.236
MDL-nummer MFCD00000225
InChI-nyckel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-namn 1-bromododekan
LEDER CCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromododecane
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.04
Kokpunkt 276 °C
Flampunkt 146 °C (294 °F)
Odör Svag
Linjär formel CH3(CH2)11Br
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 5000 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 249.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.