Läs mer
1-Bromododekan (n-Laurylbromid), TRC
Produktkod. 30334172
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30334172 250 g
1 options
Produktkod. 30334172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686548250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide)
CAS 143-15-7
Molekylformel C12H25Br
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide
InChI formel InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromododekan
Molekylvikt (g/mol) 249.23
Formel vikt 248.114