Läs mer
1-Bromoeicosane-20,20,20-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoeicosane-20,20,20-D3 |
| CAS | 202480-72-6 |
| Molekylformel | C20 D3 H38 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Eicosane-1,1,1-d3, 20-bromo- (9 CI), 20-Bromoeicosane-1,1,1-d3, 1-Bromoeicosane-20,20,20-d3, 1-Bromoeicosane-20,20,20-D3, Eicosyl-ω-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 20-bromo-1,1,1-trideuterioicosane |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.462 |
| Formel vikt | 363.258 g/mol |
| Visa mer |